Weithalsflaschen mit Normschliff-Stopfen
Lieferant: VITLAB
100494 101594 101694 101794 101894
215-6855EA 77.8 EUR
215-6855 215-6847 215-6849 215-6850 215-6852
Weithalsflaschen mit Normschliff-Stopfen
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, natural colour with PP stoppers.
  • Very good chemical resistance
  • Resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
  • Interchangeable ground joint stoppers
Hervorragend geeignet zur Probennahme, Lagerung und Transport. Ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien und Granulate. Die weite Öffnung der Weithalsflaschen ermöglicht ein einfaches Befüllen. Heißabfüllung ist möglich.