Sicherheitsschuhe, Uvex 1 X-Craft Gelocht, S1 PL, 6802
Lieferant: UVEX
6808.2/46 6808.2/44 6808.2/52 6808.2/35 6808.2/43 6808.2/50 6808.2/38 6808.2/37 6808.2/51 6808.2/48 6808.2/45 6808.2/36 6808.2/40 6808.2/41 6808.2/42 6808.2/49 6808.2/39 6808.2/47
UVEX6808.2/46EA 150 EUR
UVEX6808.2/46 UVEX6808.2/44 UVEX6808.2/52 UVEX6808.2/35 UVEX6808.2/43 UVEX6808.2/50 UVEX6808.2/38 UVEX6808.2/37 UVEX6808.2/51 UVEX6808.2/48 UVEX6808.2/45 UVEX6808.2/36 UVEX6808.2/40 UVEX6808.2/41 UVEX6808.2/42 UVEX6808.2/49 UVEX6808.2/39 UVEX6808.2/47
Sicherheitsschuhe, Uvex 1 X-Craft Gelocht, S1 PL, 6802
Schuhe und Stiefel
Der uvex 1 x-craft ist für Macher:innen konzipiert und unterstützt in jeder Lage und in jeder Arbeitsumgebung. Außerdem besitzt der uvex 1 x-craft ein next level an Abriebfestigkeit, Schutz und Atmungsaktivität dank der dynamischen Überkappe, technologischer Obermaterialien und der perforierten Zungenkonstruktion. Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus
  • Sportliche, besonders leichte S1 PL Sicherheitsschuhe
  • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
Leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial. Atmungsaktiv dank Distance-Mesh-Futtermaterial. Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett Die i-PUREnrj planet Zwischensohle sorgt für die konsequente Energierückgabe mit 15% Recycling-Granulat-Anteil. PU-Laufsohle. Geschäumte Überkappe aus Polyurethan. Geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan. 100% metallfreie Zehenschutzkappe. Flexible textile Durchtritthemmung. ESD zertifiziert.
Total flexibility and support are guaranteed thanks to the sole that features the uvex bionom x principle and an integrated flex zone in the forefoot area. The uvex 1 X-craft also takes abrasion resistance, protection and breathability to the next level thanks to the dynamic scuff cap, technological outer shoe materials and the perforated tongue design. The i-PUREnrj planet midsole ensures consistent energy return a Whether it’s in terms of sustainability, comfort, sportiness or innovation, the uvex 1 X-craft is simply the next level of safety shoe.
Light and breathable uvex X-dry knit planet textile outer shoe material. Shock-absorbing uvex i-PUREnrj planet midsole with energy return, made with 15% recycled granulate from production surpluses. Abrasion-resistant uvex X-tended grip planet TPU outsole made with 10% recycled granulate from production surpluses. Foamed polyurethane scuff cap. Foamed polyurethane heel basket. 100% metal-free protective toe cap. Flexible textile penetration resistance. ESD-certified.
Standards: ESD; EN 61340-4-3 and EN 61340-5-1, EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR SC.