Konstantklimaschränke, Serie KBF
Lieferant: Binder
9020-0478 9020-0479 9020-0480 9020-0481 9020-0482 9020-0483
390-1753EA 16148 EUR
390-1753 390-1754 390-1755 390-1756 390-1757 390-1758
Konstantklimaschränke, Serie KBF
Prüfkammern Klimakammern
Die KBF-Serie ist ein ausgewiesener Spezialist für zuverlässige ICH-Stabilitätstests in der Pharmaindustrie: Der KBF meistert alle Langzeittests, beschleunigte Tests und Stresstests. Er erfüllt alle wichtigen ICH-Anforderungen, von der Präzision bis hin zur Programmierung und Dokumentation. Mit flexiblen Wasserversorgungsmöglichkeiten für alle Aufstellungsorte. Die Geräte verfügen über einen Edelstahl-Innenkessel und bewährte APT.line™ Vorwärmkammertechnologie, verfügen über einen Temperaturbereich von 0 bis +70 °C und einen Feuchtebereich von 10 bis 80% rF, der KBF verbraucht bis zu 40%More Product Information