Gekühlte Inkubatoren, KB Serie
Lieferant: Binder
9020-0471 9020-0472 9020-0473 9020-0474 9020-0475 9020-0476
390-1741EA 7400 EUR
390-1741 390-1742 390-1743 390-1744 390-1745 390-1746
Gekühlte Inkubatoren, KB Serie
Brutschränke Kühlbrutschränke
Die leistungsstarken Kühlinkubatoren der KB-Serie für Mikroorganismen können selbst bei voller Beladung mit außergewöhnlicher Präzision inkubieren. Die Geräte verfügen über eine Innenkammer aus Edelstahl, sind mit der bewährten APT.line™-Vorwärmkammertechnologie ausgestattet, haben einen Temperaturbereich von 0 bis +70 °C, eine Heißluft-Desinfektionsroutine und können problemlos für den Wochenendbetrieb programmiert werden. Diese KB-Einheit verbraucht bis zu 40% weniger Energie als das Vorgängermodell.
  • Energieeffiziente Kühlung mit modernem Inverter-Kühlgerät
  • Kühlung mit klimaneutralem Kältemittel R-600a (GWP ist 3)
  • Türheizung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung
  • Gehäusekonstruktion mit HIT-Technologie
  • Innentüren aus metalloxidbeschichtetem Sicherheitsglas
  • Große Revisionsöffnung mit Silikonstopfen
  • Standgeräte mit robusten Doppelrollen mit Feststellern an der Vorderseite
  • Stapelbare Tischgeräte bis 130 Liter Volumen
  • Einfache Programmierung eines zweiten Temperatur-Sollwertes
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Klasse 3.3 unabhängiger Temperaturwählwächter (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
  • Geräteselbsttest zur umfassenden Zustandsanalyse
  • Datenschnittstellen: Ethernet, USB
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit 2 Gestellen aus Edelstahl