Millex® Spritzenfiltereinheiten
Lieferant: Merck
SLGP033NK SLGP033NB SLGP033NS SLHP033NB SLHP033NK SLHP033NS SLGPR33RS
MILFSLGP033NKEA 2190 EUR
MILFSLGP033NK MILFSLGP033NB MILFSLGP033NS MILFSLHP033NB MILFSLHP033NK MILFSLHP033NS MILFSLGPR33RS
Millex® Spritzenfiltereinheiten
Filter Spritzenvorsatzfilter
HPLC-zertifizierte Filter für die Filtration organischer und wässriger Lösungen in der HPLC.
  • Geringe Proteinbindung und hohe chemische Beständigkeit
Getestet und zertifiziert auf UV-absorbierende Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser und Acetonitril; Gewährleistung einer gleichbleibenden Qualität zwischen den Chargen.
Einlass/Auslass: Luer-Lock innen/Luer außen.