EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Titriplex® VIIdranal® VIEthylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäureEthylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäureKestranal® FE PA
A16086.30EA 555 EUR
A16086.30 A16086.18 A16086.09
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) 97%
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Molecular Weight: 380,35 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 242 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 14,3529