EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Titriplex® VI, Kestranal® FE PA, Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Idranal® VI, Ethylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
03777-10G 03777-50G
SIAL03777-10GEA 150 EUR
SIAL03777-10G SIAL03777-50G
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Molecular Weight: 380.35 g/mol
Schmelzpunkt: 240…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560