EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) ≥97%, weißes kristallines Pulver, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Titriplex® VI, Kestranal® FE PA, Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Idranal® VI, Ethylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure
0732-10GEA 92.9 EUR
0732-10G 0732-100G 0732-500G
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) ≥97%, weißes kristallines Pulver, Ultrareine Qualität
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Molecular Weight: 380,35 g/mol
Schmelzpunkt: 241 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust ≤ 1 %
Melting Range w/Decomposition ≥ 238 °C
Proteasen Keine
Reinheit > 97 %
RNasen Keine nachgewiesen