Titriplex® VI (EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)) analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Titriplex® VI, Kestranal® FE PA, Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Idranal® VI, Ethylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08435.0025
1.08435.0100
1.08435.0025EA
359
EUR
1.08435.0025
1.08435.0100
Titriplex® VI (EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)) analytisches Reagens, Supelco®
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Molecular Weight: 380,35 g/mol Schmelzpunkt: 240…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004291 CAS-Nummer: 67-42-5 EINECS: 200-651-2 Merck Index: 13,03560 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 240 - 245 °C decomposes |
Molar Mass | 380.35 g/mol |
Bulk Density | 450 kg/m3 |