4'-Brom-3-chlorpropiophenon ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Brom-β-chlorpropiophenon
A13988.09 A13988.18 A13988.30
A13988.09EA 43.6 EUR
A13988.09 A13988.18 A13988.30
4'-Brom-3-chlorpropiophenon ≥94%
4'-Brom-3-chlorpropiophenon
Purity: 94% CAS No.: 31736-73-9 Molecular Formula: C9H8BrClO Formula Weight: 247.53 Melting Point: 57-62° Beilstein Reference: 1944367
Formel: C₉H₈BrClO
Molecular Weight: 247.52 g/mol
Siedepunkt: 301
Schmelzpunkt: 57…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018979
CAS-Nummer: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5