4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
007839-5G 007839-1G
FLUO007839-5GEA 0 EUR
FLUO007839-5G FLUO007839-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Siedepunkt: 120…125 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
MDL: MFCD00190117
CAS-Nummer: 1735-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III