2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Cyan-2-fluorbenzotrifluorid, 2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoesäurenitril
CFF633.5 001999-1G 001999-5G 001999-10G
CHMPCFF633.5EA 532 EUR
CHMPCFF633.5 FLUO001999-1G FLUO001999-5G FLUO001999-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189.11 g/mol
Siedepunkt: 212
Schmelzpunkt: 28
Dichte: 1.323 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061152
CAS-Nummer: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III