2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoesäurenitril, 4-Cyan-3-fluorbenzotrifluorid
002015-1G
002015-5G
FLUO002015-1GEA
31.1
EUR
FLUO002015-1G
FLUO002015-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Molecular Weight: 189,11 g/mol Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa) Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00061279 CAS-Nummer: 146070-34-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |