2,6-Dimethyl-4-heptanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diisobutylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
541486-1L 541486-250ML
SIAL541486-1LEA 180 EUR
SIAL541486-1L SIAL541486-250ML
2,6-Dimethyl-4-heptanol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Formel: C₉H₂₀O
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 0,8237 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008944
CAS-Nummer: 108-82-7
EINECS: 203-619-6