Titangelb, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Clayton Yellow, Dinatrium-2,2'-(1-triazen-1,3-diyldi-p-phenylen)bis[6-methylbenzothiazol-7-sulfonat], Dinatrium-6-methyl-2-[4-[2-[4-(6-methyl-7-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]iminohydrazinyl]phenyl]-1,3-benzothiazol-7-sulfonat, Thiazolgelb G, Direct Yellow 9, Mimosa

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

88390-25G 88390-5G
SIAL88390-25GEA 63 EUR
SIAL88390-25G SIAL88390-5G
Titangelb, Sigma-Aldrich®
Titangelb
Formel: C₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013091
CAS-Nummer: 1829-00-1
EINECS: 217-377-4
Merck Index: 12,09445

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR