Lichtgrün SF gelblich
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Acid Green 5, Dihydrogen(ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-p'-sulfonatobenzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](m-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz
B23330.09
B23330.18
B23330.09EA
39.7
EUR
B23330.09
B23330.18
Lichtgrün SF gelblich
Lichtgrün SF gelblich
CAS No.: 5141-20-8
Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3
Formula Weight: 792.86
Melting Point: ca 288° dec.
Beilstein Reference: 5717828
Merck Reference: 14,5485
MDL No.: MFCD00012121
Formel:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃ Molecular Weight: 792,86 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 288 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012121 CAS-Nummer: 5141-20-8 EINECS: 225-906-5 Merck Index: 14,5485 |