Lichtgrün SF gelblich, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Acid Green 5, Dihydrogen(ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-p'-sulfonatobenzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](m-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz
229770100 229771000
ACRO229770100EA 85.5 EUR
ACRO229770100 ACRO229771000
Lichtgrün SF gelblich, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lichtgrün SF gelblich
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
Molecular Weight: 792,86 g/mol
Schmelzpunkt: 288 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012121
CAS-Nummer: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 % (1 g, 110°C, 2 h)
UV Lambda max 629 to 634 nm (H2O, 5 mg/l, 1 cm)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.16
Titration ≥60 % (As is)