Methylcellulose, 1500 mPa.S (2% H₂O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cellulose methyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M0387-100G M0387-1KG M0387-500G
SIALM0387-100GEA 93.6 EUR
SIALM0387-100G SIALM0387-1KG SIALM0387-500G
Methylcellulose, 1500 mPa.S (2% H₂O), Sigma-Aldrich®
Methyl cellulose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5