Methylcellulose, 15 cP (2% H₂O), BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cellulose methyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M7027-100G M7027-250G
SIALM7027-100GEA 128 EUR
SIALM7027-100G SIALM7027-250G
Methylcellulose, 15 cP (2% H₂O), BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Methyl cellulose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5