Methylcellulose, 1,600 cPs (C=2%, H₂O)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Cellulose methyl ether
43146.22 43146.36
43146.22EA 56 EUR
43146.22 43146.36
Methylcellulose, 1,600 cPs (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,6040 MDL No.: MFCD00081763
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5
Merck Index: 14,6040