Methylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cellulose methyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M0512-1KG M0512-100G M0512-250G M0512-500G
SIALM0512-1KGEA 337 EUR
SIALM0512-1KG SIALM0512-100G SIALM0512-250G SIALM0512-500G
Methylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O), Sigma-Aldrich®
Methyl cellulose
1 mPa.s = 1cP
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5