Methylcellulose, 400 cP (C=2%, H₂O)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Cellulose methyl ether
43147.22 43147.A4 43147.36
43147.22EA 49.5 EUR
43147.22 43147.A4 43147.36
Methylcellulose, 400 cP (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,6040 MDL No.: MFCD00081763
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5
Merck Index: 14,6040