Methylcellulose, 400 cP (C=2%, H₂O) USP, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cellulose methyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
M0430-100G M0430-500G
SIALM0430-100GEA 187 EUR
SIALM0430-100G SIALM0430-500G
Methylcellulose, 400 cP (C=2%, H₂O) USP, Sigma-Aldrich®
Methyl cellulose
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5