Methylcellulose, 8000 cPs (C=2%, H₂O)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Cellulose methyl ether
43483.22 43483.36
43483.22EA 56.2 EUR
43483.22 43483.36
Methylcellulose, 8000 cPs (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,6040 MDL No.: MFCD00081763
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5
Merck Index: 14,6040