Natriumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium fluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43877.0250
8.43877.1000
8.43877.9999
8.43877.0250EA
47.2
EUR
8.43877.0250
8.43877.1000
8.43877.9999
Natriumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Sodium tetrafluoroborate
Formel:
BF₄Na Molecular Weight: 109.79 g/mol Schmelzpunkt: 384 Dichte: ∼2.47 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003515 CAS-Nummer: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 UN: 1759 ADR: 8 II Merck Index: 12,08761 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 384 °C |
Molar Mass | 109.79 g/mol |
Hill Formula | BF4Na |
Chemical Formula | NaBF4 |