Triethylorthoacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T60402-100ML T60402-2L T60402-500ML
SIALT60402-100MLEA 37.7 EUR
SIALT60402-100ML SIALT60402-2L SIALT60402-500ML
Triethylorthoacetat, Sigma-Aldrich®
Triethylorthoacetat
Formel: C₈H₁₈O₃
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 32 °C
MDL: MFCD00009223
CAS-Nummer: 78-39-7
EINECS: 201-112-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR