Triethylorthopropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T60607-100ML T60607-500ML
SIALT60607-100MLEA 61.1 EUR
SIALT60607-100ML SIALT60607-500ML
Triethylorthopropionat, Sigma-Aldrich®
Triethylorthopropionat
Formel: C₉H₂₀O₃
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 0,8876 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009226
CAS-Nummer: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3272
ADR: 3,III