Alizarin ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dihydroxy-9,10-anthrachinon, 1,2-Dihydroxyanthrachinon
A14404.36
A14404.0E
A14404.22
AB115956.0500
A14404.36EA
213
EUR
A14404.36
A14404.0E
A14404.22
ABCRAB115956.0500
Alizarin ≥94%
Alizarin
Purity: 94%
CAS No.: 72-48-0
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Melting Point: 286-290°
Boiling Point: ca 430° subl.
Merck Reference: 14,251
MDL No.: MFCD00001201
Formel:
C₁₄H₈O₄ Molecular Weight: 240,22 g/mol Siedepunkt: ∼430 °C (Subl.) Schmelzpunkt: 286…290 °C Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001201 CAS-Nummer: 72-48-0 EINECS: 200-782-5 Merck Index: 14,251 |