Xylenolorange Tetranatriumsalz, wasserlöslich, rein

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Xylenolorange wasserlöslich, 3,3-Bis(N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl)kresolsulfonphthalein Tetranatriumsalz

211220010 211220050 211220100 211220500
ACRO211220010EA 45.6 EUR
ACRO211220010 ACRO211220050 ACRO211220100 ACRO211220500
Xylenolorange Tetranatriumsalz, wasserlöslich, rein
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Molecular Weight: 760,59 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10.0 % (110°C, 1 h)
UV Lambda max 575 to 585 nm (0.1N NaOH)
Suitability (for Zn titration) Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR