Xylenolorange Tetranatriumsalz Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Xylenolorange wasserlöslich, 3,3-Bis(N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl)kresolsulfonphthalein Tetranatriumsalz
33825-1G 33825-5G
33825-1GEA 51.43 EUR
33825-1G 33825-5G
Xylenolorange Tetranatriumsalz Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Molecular Weight: 760,59 g/mol
Schmelzpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Change range complying
Sulfated ash Max. 50 %
Absorption maximum 575 - 585 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 400
Suitability for Complexometry complying
Test of sensitivity complying