Thymolphthalein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(1-Hydroxy-1,1-di(4-hydroxy-2-methyl-5-(methylethyl)phenyl)methyl)benzoesäurelacton, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
114553-10G 114553-50G
SIAL114553-10GEA 60.1 EUR
SIAL114553-10G SIAL114553-50G
Thymolphthalein, Sigma-Aldrich®
Thymolphthalein
Formel: C₂₈H₃₀O₄
Molecular Weight: 430,54 g/mol
Schmelzpunkt: 253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005909
CAS-Nummer: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542