Thymolphthalein
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(1-Hydroxy-1,1-di(4-hydroxy-2-methyl-5-(methylethyl)phenyl)methyl)benzoesäurelacton, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalid
40922033-100G 40922033-25KG
MOLE40922033-100GEA 146 EUR
MOLE40922033-100G MOLE40922033-25KG
Thymolphthalein
Thymolphthalein
Formel: C₂₈H₃₀O₄
Molecular Weight: 430,54 g/mol
Schmelzpunkt: 253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005909
CAS-Nummer: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542