1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoraceton, 2-(4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)thiophen, 4,4,4-Trifluor-1-(2-thienyl)butan-1,3-dion, TTFA, 2-Thenoyltrifluoraceton
SB00599.1 SB00599.10 SB00599.50
MAYBSB00599.1EA 0 EUR
MAYBSB00599.1 MAYBSB00599.10 MAYBSB00599.50
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Formel: C₈H₅F₃O₂S
Molecular Weight: 222.19 g/mol
Siedepunkt: 227
Schmelzpunkt: 40…47 °C
Flammpunkt: 111
MDL: MFCD00005445
CAS-Nummer: 326-91-0
EINECS: 206-316-7