Alizarin-Komplexon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4-Dihydroxyanthrachinon-2-ylmethyliminodi(essigsäure), Alizarin-3-methylamin-N,N-diessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A3882-10G
A3882-1G
A3882-5G
SIALA3882-10GEA
998
EUR
SIALA3882-10G
SIALA3882-1G
SIALA3882-5G
Alizarin-Komplexon, Sigma-Aldrich®
Alizarin-Komplexon
Formel:
C₁₉H₁₅NO₈ Molecular Weight: 385,33 g/mol Schmelzpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001202 CAS-Nummer: 3952-78-1 EINECS: 223-544-2 |