Alizarin-Komplexon ∼85% zur Erkennung von Fluor, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 3,4-Dihydroxyanthrachinon-2-ylmethyliminodi(essigsäure), Alizarin-3-methylamin-N,N-diessigsäure
05590-1G 05590-5G
05590-1GEA 231.35 EUR
05590-1G 05590-5G
Alizarin-Komplexon ∼85% zur Erkennung von Fluor, Fluka™
Alizarin-Komplexon
Formel: C₁₉H₁₅NO₈
Molecular Weight: 385,33 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001202
CAS-Nummer: 3952-78-1
EINECS: 223-544-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Assay 80.0 - 120.0 %
Appearance of the solution complying
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Absorption maximum 422 - 432 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 75