Phthalid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
131090050 131091000 131095000
ACRO131090050EA 20.6 EUR
ACRO131090050 ACRO131091000 ACRO131095000
Phthalid 99%
Phthalid
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (30 °C)
Flammpunkt: 152 °C
MDL: MFCD00005906
CAS-Nummer: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.05
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %