4-Aminophthalsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L03333.03 L03333.06
L03333.03EA 58.8 EUR
L03333.03 L03333.06
4-Aminophthalsäure 98%
4-Aminophthalsäure
Purity: 98% CAS No.: 5434-21-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2723405 MDL No.: MFCD00013985
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013985
CAS-Nummer: 5434-21-9
EINECS: 226-596-4