6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin, 4-Propyl-2-thiouracil
P3755-100G P3755-10G P3755-25G
SIALP3755-100GEA 295 EUR
SIALP3755-100G SIALP3755-10G SIALP3755-25G
6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
6-Propyl-2-thiouracil
Formel: C₇H₁₀N₂OS
Molecular Weight: 170.24 g/mol
Siedepunkt: 448
Schmelzpunkt: 215…218 °C
MDL: MFCD00006041
CAS-Nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054