4-Indolcarbaldehyd
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Indol-4-carboxaldehyd
10007086-1
10007086-10
10007086-5
10007086-500
CAYM10007086-1EA
189
EUR
CAYM10007086-1
CAYM10007086-10
CAYM10007086-5
CAYM10007086-500
4-Indolcarbaldehyd
4-Indolcarbaldehyd
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol |
MDL:
MFCD01632221 CAS-Nummer: 1074-86-8 |