9-Acetylanthracen 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(9-Anthracenyl)acetone, 9-Anthryl methyl ketone, 1-(9-Anthracenyl)ethanone
L01278.06
L01278.14
L01278.PF
L01278.06EA
45.5
EUR
L01278.06
L01278.14
L01278.PF
9-Acetylanthracen 96%
9-Acetylanthracen
Purity: 96%
CAS No.: 784-04-3
Molecular Formula: C16H12O
Formula Weight: 220.27
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 1370056
Formel:
C₁₆H₁₂O Molecular Weight: 220,27 g/mol Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 72…76 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001259 CAS-Nummer: 784-04-3 EINECS: 212-315-2 |