9-Acetylanthracen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(9-Anthracenyl)acetone, 9-Anthryl methyl ketone, 1-(9-Anthracenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A12607-25G A12607-5G
SIALA12607-25GEA 281 EUR
SIALA12607-25G SIALA12607-5G
9-Acetylanthracen, Sigma-Aldrich®
9-Acetylanthracen
Formel: C₁₆H₁₂O
Molecular Weight: 220,27 g/mol
Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001259
CAS-Nummer: 784-04-3
EINECS: 212-315-2