9-Acetylanthracen 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(9-Anthracenyl)acetone, 9-Anthryl methyl ketone, 1-(9-Anthracenyl)ethanone
102440050
102440250
ACRO102440050EA
48.6
EUR
ACRO102440050
ACRO102440250
9-Acetylanthracen 95%
9-Acetylanthracen
Formel:
C₁₆H₁₂O Molecular Weight: 220,27 g/mol Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 72…76 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001259 CAS-Nummer: 784-04-3 EINECS: 212-315-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 76 °C |
GC | ≥94 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |