Carboxymethylcellulose Natriumsalz, viscosity_high, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Carboxymethyl cellulose, sodium salt, Cellulose gum, Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt, Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity 800mpa.s), Sodium carboxymethyl cellulose, CMC
MQ200
C5013-1KG C5013-2.5KG C5013-500G
SIALC5013-1KGEA 237 EUR
SIALC5013-1KG SIALC5013-2.5KG SIALC5013-500G
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, viscosity_high, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4