Carboxymethylcellulose Natriumsalz, mittlere Viskosität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Carboxymethyl cellulose, sodium salt, Cellulose gum, Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt, Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity 800mpa.s), Sodium carboxymethyl cellulose, CMC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21902-1KG 21902-250G
SIAL21902-1KGEA 185 EUR
SIAL21902-1KG SIAL21902-250G
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, mittlere Viskosität, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Merck Index: 12,01877