Kupfer(II)hydroxid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kupferdihydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
289787-1KG 289787-250G
SIAL289787-1KGEA 215 EUR
SIAL289787-1KG SIAL289787-250G
Kupfer(II)hydroxid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Copper(II) hydroxide
Formel: H₂CuO₂
Molecular Weight: 97,56 g/mol
Dichte: 3,37 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010968
CAS-Nummer: 20427-59-2
EINECS: 243-815-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02709