Nitroterephthalsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Nitro-1,4-benzoldicarbonsäure
129000250
129001000
ACRO129000250EA
82.8
EUR
ACRO129000250
ACRO129001000
Nitroterephthalsäure 99+%
Nitroterephthalsäure
Formel:
C₈H₅NO₆ Molecular Weight: 211,13 g/mol Schmelzpunkt: 270…272 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007141 CAS-Nummer: 610-29-7 EINECS: 210-217-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |