o,o,o-Tritolylphosphat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphorsäure-o,o,o-tritolylester, o,o,o-Tricresyl phosphate, o,o,o-Trikresylphosphat, Tris(2-methylphenyl)phosphat, Tri-o-tolylphosphat, Phosphorsäuretri-o-tolylester, o,o,o-TKP, ortho-Phosphorsäuretri(2-methylphenyl)ester, ortho-Phosphorsäuretri(o-methylphenyl)ester
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 146 EUR
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
o,o,o-Tritolylphosphat 96%
o,o,o-Tritolylphosphat
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molecular Weight: 368,37 g/mol
Siedepunkt: 410 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041906
CAS-Nummer: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09893
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %