p,p,p-Tritolylphosphat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: p,p,p-Trikresylphosphat, p,p,p-TKP, Phosphorsäuretri-p-tolylester, ortho-Phosphorsäuretri(4-methylphenyl)ester, Phosphorsäure-p,p,p-tritolylester, p,p,p-Tricresyl phosphate, Tri-p-tolylphosphat, ortho-Phosphorsäuretri(p-methylphenyl)ester, Tris(4-methylphenyl)phosphat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14811.1000 8.14811.0250
8.14811.1000EA 152 EUR
8.14811.1000 8.14811.0250
p,p,p-Tritolylphosphat, Sigma-Aldrich®
p,p,p-Tritolylphosphat
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molecular Weight: 368,37 g/mol
Siedepunkt: 439 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77 °C
Dichte: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 78-32-0
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 368.37 g/mol
Boiling Point 300 °C
Vapor Pressure 0.044 hPa (150 °C)
Flash Point 220 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic 70 mm2/s (25 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR