Tritolylphosphat (Isomerengemisch), technische Qualität residue other tolyl phosphate isomers
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(methylphenyl)phosphat, Phosphorsäuretritolylester, Tricresyl phosphate, TKP, Trikresylphosphat, ortho-Phosphorsäuretri(methylphenyl)ester
422310250 422315000 422310025
ACRO422310250EA 28.3 EUR
ACRO422310250 ACRO422315000 ACRO422310025
Tritolylphosphat (Isomerengemisch), technische Qualität residue other tolyl phosphate isomers
Tritolylphosphat (Isomerengemisch)
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molecular Weight: 368.37 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.16 g/cm³
Flammpunkt: 234 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02102116
CAS-Nummer: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09892
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC 63 to 85 % (sum of Tritolyl phosphate-isomers)