Tritolylphosphat (Isomerengemisch) ≥98% ortho-isomers <1%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tris(methylphenyl)phosphat, Phosphorsäuretritolylester, Tricresyl phosphate, TKP, Trikresylphosphat, ortho-Phosphorsäuretri(methylphenyl)ester
A17433.AP A17433.0F
A17433.APEA 50.4 EUR
A17433.AP A17433.0F
Tritolylphosphat (Isomerengemisch) ≥98% ortho-isomers <1%
Tritolylphosphat (Isomerengemisch)
Purity: 98% CAS No.: 1330-78-5 Molecular Formula: C21H21O4P Formula Weight: 368.37 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Boiling Point: 265°/10mm Merck Reference: 14,9763 UN No.: 2574 MDL No.: MFCD02102116
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
Molecular Weight: 368,37 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,167
Flammpunkt: 250 °C (482 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02102116
CAS-Nummer: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9763